MAB342-AF647
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC Antibody, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonim(y):
Galactocerebrocide, Galactosylceramide, GalC, GalCer
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 647
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mGalC, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, human, rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GALC(2581)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody immunostained non-permeabilzed rat schwann cells.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2