AB5066P
Anti-Norepinephrine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NET
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A5(9152)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide/well) Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2