Kluczowe dokumenty
Z513032
Supelco
Preparative TLC plates
Silica gel
Synonim(y):
Preparatywne płytki do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 02012
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
500 μm
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Used for analytical separations of larger quantities of materials. Materials to be separated are often applied as long streaks, developed, and recovered by scraping the adsorbent from the plate and eluting with a strong solvent.
Zastosowanie
  • Produkcja i analiza NMR ludzkiego metabolitu ibuprofenu - 3-hydroksyibuprofenu.: Badania te omawiają wykorzystanie preparatywnych płytek TLC w syntezie i charakterystyce magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) metabolitów ibuprofenu, podkreślając postęp w metodologii analitycznej (Neunzig et al., 2012).
  • Preparatywna separacja chromatograficzna cienkowarstwowa i późniejsza analiza chromatograficzno-masowa monoacylogliceroli pochodzących z oleju maślanego poprzez degradację grzybów...: Szczegóły zastosowania preparatywnej TLC w procesach rozdzielania złożonych mieszanin, a następnie analizy GC-MS, demonstrując kluczową rolę tej techniki w chemii analitycznej (Liu i Kinderlerer, 1999).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)