Kluczowe dokumenty
Z265829
Supelco
Preparative TLC plates
Silica gel
Synonim(y):
Przygotowanie płytek do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 02013
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
1,000 μm
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Used for analytical separations of larger quantities of materials. Materials to be separated are often applied as long streaks, developed, and recovered by scraping the adsorbent from the plate and eluting with a strong solvent.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265829-1PAK4061838553775