Z513059
Preparative TLC plates
Silica gel
Synonim(y):
Preparative Thin Layer Chromatography Plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 02015
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
2,000 μm
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)