Kluczowe dokumenty
1.05637
Supelco
Płytki PLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 12 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
2 mm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
12 szklanych talerzy 20 x 20 cm
Powiązanie
Zastępuje: 5637; 5637-7
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1