Kluczowe dokumenty
1.05717
Supelco
Płytki PLC, żel krzemionkowy 60 F₂₅₄, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki z żelem krzemionkowym o grubości 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 12 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
2 mm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
20-40 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
12 szklanych talerzy 20 x 20 cm
Płytki PLC umożliwiają użytkownikom oddzielanie próbek o bardzo różnej wielkości - od gramów do miligramów. Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencji, płytki PLC mają grubość 2 mm. Wykorzystują one również tę samą sprawdzoną technologię spoiwa krzemionkowego, co analityczne płytki TLC. Aby wyizolować substancję poprzez ekstrakcję, użytkownicy mogą po prostu zeskrobać plamkę z warstwy.
Powiązanie
Zastępuje: 5717-7; 5717
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 1700 - 2100 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 300 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
25 - 35
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 50 - 60
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 65 - 80
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent: toluen (45% rel. wilgotność)