Key Documents
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
Połączenie
Joints neck (33)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Głębokość
19.5 cm
śr. wewn. naczynia Dewara
6.1 cm
pojemność
440 mL
śr. wewn. szyjki
3.3 cm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)