Kluczowe dokumenty
Z291579
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, clear glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291579-10PAK
Z291579-10X1PAK
Z291579-1PAK4061832326467