Z260010
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
volume 2-10 mL
Synonim(y):
Dozownik Optifix, Dozownik butelkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.080-38
zakres pomiaru objętości
2-10 mL
pojemność
2-10 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids
Features:
Features:
- PTFE encased dispensing piston
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260010-1EA | 4061833578162 |