Z291595
Aluminum cap and red PTFE/silicone septum, for autosampler vials 12 x 32 mm standard opening
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
Synonim(y):
Crimp seals with PTFE/silicone septa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn.
11 mm
dopasowywanie
closure for 11 mm crimp top vial
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291595-10PAK | |
Z291595-10X1PAK | |
Z291595-1PAK | 4061832326481 |