Kluczowe dokumenty
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki TLC z żelem krzemionkowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 47011
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Most rugged silica gel plates available.
Informacje prawne
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265500-1PAK4061838553713