Kluczowe dokumenty
Z262811
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
rozmiar korka
22-400
Połączenie
Joints threaded neck (22-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216814
pojemność
4 oz (125 mL)
śr. × wys.
48 mm × 112 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
• Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass• Polypropylene caps with choice of liners
Informacje prawne
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)