Z263001
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (20-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216807
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
39 mm × 94 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)