Z250023
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (22-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216844
pojemność
4 oz (125 mL)
śr. × wys.
48 mm × 112 mm
kolor
amber
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)