Z249955
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (22-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216850
pojemność
4 oz (125 mL)
śr. × wys.
48 mm × 112 mm
kolor
amber
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)