Z187852
Precisionware™ bottles
Wide-mouth, capacity 125 mL
Synonim(y):
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
case of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F10625-0005
średnica butelki × wys.
16 mm × 56.7 mm
pojemność
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Precisionware™ bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
- Features a leak-proof closure cap for sample protection.
- The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
- Manufactured to strict DOT-2E specifications.
- Molded pour lip for easy, no-spill pour.
- Suitable for shipping.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)