Z303208
Quickfit® Liebig condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
C1/13/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit C1/13/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
200 mm
powierzchnia
100 cm2
Opis ogólny
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303208-1EA | 4061832829395 |