Key Documents
Z531014
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
wys. całkowita
400 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)