Z303151
Quickfit® Liebig condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
C1/11/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit C1/11/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
160 mm
powierzchnia
60 cm2
Opis ogólny
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)