Key Documents
Z303186
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
C1/12/25/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit C1/12/25/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
250 mm
powierzchnia
130 cm2
Opis ogólny
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)