Kluczowe dokumenty
Z256277
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
amber glass vial
styrene-butadiene liner
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 288 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)