Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-176
pojemność zbiornika
9.2 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Solidna taca ze stali nierdzewnej do użytku z wanną ultradźwiękową Branson serii M, model 1800. Wymiary 250 mm x 190 mm x 150 mm.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222119-1EA | 4061833577530 |