Key Documents
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-166
pojemność zbiornika
9.2 L
Opis ogólny
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)