Kluczowe dokumenty
Z151491
Sigma-Aldrich
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-174
pojemność zbiornika
5.7 L
Opis ogólny
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath. Dimensions 220 mm x 110 mm x 100 mm.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)