Z151432
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 2.8 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson 100-410-172
pojemność zbiornika
2.8 L
Opis ogólny
Solidna taca ze stali nierdzewnej do użytku z wanną ultradźwiękową Branson serii M, model 2800. Wymiary 90 mm x 90 mm x 75 mm.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)