Z183385
Foil/poly bag
size 3.75 in. × 7.75 in.
Synonim(y):
Opakowania foliowe, Torba do pakowania, Torba polipropylenowa
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 75 ea
rozmiar
3.75 in. × 7.75 in.
grubość
5 mil
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z183385-1PAK | 4061832330938 |