Z743580
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 5 in. × 5 in., pack of 500 sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 sheets
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FOIL-4000
dł. × szerokość
5 in. × 5 in.
Opis ogólny
WSTĘPNIE PRZYCIĘTA FOLIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
- Szybciej, łatwiej i aseptyczniej: chwyć i przykryj
- Wstępnie przycięta, aby pasowała do typowych pojemników laboratoryjnych
- Bez nożyczek i mniej odpadów
- Grubość 1 milimetra zapewnia ostre, wyraźne zagięcie, zapewniając ściślejsze dopasowanie
- Każdy kwadrat jest przekładany w celu fizycznego oddzielenia
- Spełnia wymagania FDA dotyczące bezpośredniego kontaktu z farmaceutykami; nie zawiera RNazy i DNazy
Informacje prawne
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)