Kluczowe dokumenty
Z743579
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 2 in. × 2 in., pack of 500 sheets
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 500 sheets
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech FOIL-1000
dł. × szerokość
2 in. × 2 in.
Opis ogólny
WSTĘPNIE PRZYCIĘTA FOLIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
  • Szybciej, łatwiej i aseptyczniej: chwyć i przykryj
  • Wstępnie przycięta, aby pasowała do typowych pojemników laboratoryjnych
  • Bez nożyczek i mniej odpadów
  • Grubość 1 milimetra zapewnia ostre, wyraźne zagięcie, zapewniając ściślejsze dopasowanie
  • Każdy kwadrat jest przekładany w celu fizycznego oddzielenia
  • Spełnia wymagania FDA dotyczące bezpośredniego kontaktu z farmaceutykami; nie zawiera RNazy i DNazy
Informacje prawne
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)