Kluczowe dokumenty
Z115533
Scienceware® protective lab-labeling system labels
size 1 1/2 in. × 3 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
paper
white
opakowanie
pkg of 10 (100 labels per pad)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13455-0015
rozmiar
1 1/2 in. × 3 in.
kolor
white
Opis ogólny
Adhesive is resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp range: -196 to 120 °C.
For a waterproof covering, purchase protective lab-labeling system tape to protect these labels.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)