Kluczowe dokumenty
Z740269
Thermal transfer labels, Xylene resistant
pkg of 1000 ea (per roll)
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
polyester
white
opakowanie
pkg of 1000 ea (per roll)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech XYLN-1000
rozmiar
0.875 in. × 0.875 in.
Opis ogólny
Odporność na temperaturę - od -40°C do 150°C
Kodowanie kreskowe - drukowanie popularnych formatów kodów kreskowych w celu szybkiej i łatwej identyfikacji próbki
Elastyczność drukowania - tylko jedna etykieta na raz, eliminując marnotrawstwo etykiet oraz oszczędzając czas i pieniądze
Doskonała - Unikalna, odporna na rozpuszczalniki, klej na bazie akrylu zapewnia doskonałą wydajność w niskich temperaturach
Wytrzymałość - Odporność na degradację spowodowaną ścieraniem, chemikaliami, wilgocią i dużymi wahaniami temperatury
Specjalnie zaprojektowany - Powlekany do użytku z taśmą żywiczną, która zapewnia najlepszą wydajność w ekstremalnych warunkach
Wysoka rozdzielczość - Drukuj wyraźne, wyraźne etykiety o profesjonalnej jakości
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)