Z115487
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
clear
polyester tape
opakowanie
roll of 32.9 m
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13491-0100
Szerokość
1 in.
grubość
1 mil
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115487-1EA | 4061832256443 |
Z115487-3EA | 4061832256450 |