Kluczowe dokumenty
Z115509
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
clear
polyester tape
opakowanie
roll of 32.9 m
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13453-0020
Szerokość
2 in.
grubość
1 mil
Opis ogólny
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)