51184-U
OPTI-GUARD® C8 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, phase C8 (octyl), pk of 5 ea
opakowanie
pk of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Opti-Guard®
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
40 μm
metoda separacji
reversed phase
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)