Kluczowe dokumenty
Z114111
Sigma-Aldrich
Septa for 20 mm crimp seals
tan PTFE/silicone septa, size × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.130 in. × 0.005 in., for use with tear-off seals
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
tan PTFE/silicone septa
rozmiar × grubość całkowita × grubość PTFE
20 mm × 0.130 in. × 0.005 in.
Opis ogólny
Służy jako hermetyczne uszczelnienie i zapobiega zanieczyszczeniom.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)