Kluczowe dokumenty
Y906514
Sigma-Aldrich
Valve
High Pressure, brass diaphragm, 1/4 in. NPT straight path, external
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
brass diaphragm
Poziom jakości
Parametry
3000 psi max. pressure
Długość
2.387 in.
masa
225 g
dopasowywanie
1/4 in. NPT straight path, external
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)