Key Documents
W360902
2-Acetyl-5-methylfuran
≥98%, FG
Synonim(y):
NSC 80404
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
tw
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; nutty; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Biochar-extracted liquor stimulates nitrogen related gene expression on improving nitrogen utilization in rice seedling.: This study investigates the use of 2-Acetyl-5-methylfuran derived from biochar-extracted liquor to enhance nitrogen uptake in rice seedlings, showing potential to improve agricultural productivity and environmental sustainability (Gao et al., 2023).
- Occurrence of (suspected) genotoxic flavoring substances in Belgian alcohol-free beers.: This study assesses the presence of 2-Acetyl-5-methylfuran in alcohol-free beers, discussing its implications for food safety and consumer health, highlighting the need for stringent quality control in the beverage industry (Dusart et al., 2022).
- Characterization of the physicochemical changes and volatile compound fingerprinting during the chicken sugar-smoking process.: Research on the role of 2-Acetyl-5-methylfuran in the flavor profile of smoked chicken, providing valuable information for the food industry on enhancing sensory attributes of smoked meats (Chang et al., 2021).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?