Merck
W329355
Sigma-Aldrich
α-Angelica lactone
natural (US), ≥90%, sum of isomers
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer FEMA:
3293
Beilstein:
108394
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; sweet; tobacco
ciąg SMILES
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
Klucz InChI
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W329355-500G-K4061835539963
W329355-100G-K4061835516995
W329355-SAMPLE-K4061835509935