Merck
W293903
Sigma-Aldrich
Isopropyl cinnamate
≥96%, FG
Synonim(y):
Isopropyl 3-phenylpropenoate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer FEMA:
2939
Numer WE:
Nr Rady Europy:
325
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.732
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; fruity
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
RGACABDFLVLVCT-CMDGGOBGSA-N
Opis ogólny
Isopropyl cinnamate can be used as a flavoring and fragrance ingredient. It is one of the key constituents of the essential oil of Fortunella crassifolia peel.
Zastosowanie
Isopropyl cinnamate can be used as a perfuming agent in cosmetics and as a flavoring ingredient in food industries.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Kumquat (Fortunella crassifolia Swingle) Peel.
Wang YW, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(3), 3382-3393 (2012)
Inhibition of Anopheles gambiae odorant receptor function by mosquito repellents.
Tsitoura P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(12), 7961-7972 (2015)
Comparison of estimated daily intakes of flavouring substances with no-observed-effect levels
Munro IC and Danielewska-Nikiel B
Food And Chemical Toxicology, 44(6), 758-809 (2006)
Cinnamic acid derivatives in cosmetics: current use and future prospects
Gunia-Krzyzak A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 40(4), 356-366 (2018)
Structure?activity relationships of phenylpropanoids as antifeedants for the pine weevil Hylobius abietis.
Bohman B, et al.
Journal of Chemical Ecology, 34(3), 339-352 (2007)