Merck
W288306
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
Synonim(y):
pentanol liliowy
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2883
Numer WE:
Nr Rady Europy:
86
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.037
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511
bp
112-112.5 °C/0.8 mmHg
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral
ciąg SMILES
OC(CCc1ccccc1)(CC)C
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
Klucz InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-fenylo-3-metylo-3-pentanol jest składnikiem zapachowym powszechnie stosowanym w kosmetykach, produktach toaletowych, szamponach, delikatnych zapachach i produktach niekosmetycznych/gospodarstwa domowego, takich jak detergenty i środki czyszczące.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)