Merck
129976
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanol
≥99%
Synonim(y):
Ethyl isopropyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1718952
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
128 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(O)C(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(7)5(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was detected by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS).
Zastosowanie
2-Methyl-3-pentanol (Ethyl isopropyl carbinol) was used as a volatile marker.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angelo C Salvador et al.
PloS one, 8(4), e59338-e59338 (2013-04-25)
A novel approach based on headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC×GC-ToFMS) was developed for the simultaneous screening of microbial and mite contamination level in cereals and coffee beans. The proposed approach emerges as