Kluczowe dokumenty
W274003
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Synonim(y):
Benzyl isobutyl ketone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
zanieczyszczenia
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; spicy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W274003-1KG-K | 4061837807008 |
W274003-100G | |
W274003-100G-K | 4061837806995 |
W274003-1G | |
W274003-1KG | |
W274003-25G | |
W274003-25G-K | |
W274003-SAMPLE | |
W274003-SAMPLE-K | 4061837807022 |