Merck
W353701
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
Synonim(y):
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer FEMA:
3537
Beilstein:
1743163
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11914
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.122
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
745 °F
granice wybuchowości
0.8-6.2 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marte Balchen et al.
Analytica chimica acta, 716, 16-23 (2012-01-31)
A totally new concept based on electrokinetic migration was evaluated for the extraction of three biologically active peptides from human plasma. Angiotensin 2, leu-enkephalin, and endomorphin 1 migrated from a diluted human plasma sample (2 mL, positive electrode), through a
[Thermal desorption gas chromatography for determination of diisobutyl ketone in air of working places].
Wei Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 26(2), 110-112 (2008-05-01)
G Milani et al.
Journal of computational chemistry, 28(13), 2203-2215 (2007-04-24)
A simple genetic algorithm for the numerical evaluation of binodal curves in ternary systems polymer-liquid (1)-liquid (2) and polymer (1)-polymer (2)-solvent is presented. The technique exploits a specifically developed restarting technique based on a combined elitist and zooming strategy on
R F White et al.
Environmental research, 61(1), 117-123 (1993-04-01)
The objective of this investigation was to examine cerebral magnetic resonance imaging (MRI) pathology and functional deficits demonstrated by neuropsychological testing in cases of toxic encephalopathy. Two subjects, occupationally exposed to toxic chemicals, were studied. As part of their neurological
D E Dodd et al.
Toxicology and industrial health, 3(4), 443-457 (1987-12-01)
Four groups, each consisting of 10 male and 10 female Fischer-344 rats, were exposed 6 h/day, 5 days/week, for 9 days to diisobutyl ketone (DIBK) vapor at concentrations of 905, 300, 98, or 0 (control) ppm. An additional 10 rats/sex
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W353701-4KG
W353701-1KG4061837906022
W353701-200G4061837906039
W353701-SAMPLE4061837906046