8.18831
Diisobutyl ketone
for synthesis
Synonim(y):
Diisobutyl ketone, Di-iso-butyl ketone, 2,6-Dimethyl-4-heptanone, Isobutyl ketone
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.6 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
345 °C
siła działania
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.8-6.2 % (v/v)
bp
163-173 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
temp. przejścia
flash point 47 °C
rozpuszczalność
0.5 g/L
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Szybka, selektywna i czuła analiza peptydów o niskiej zawartości w ludzkim osoczu za pomocą ekstrakcji elektromembranowej...: Badania te demonstrują zastosowanie ketonu diizobutylowego w technikach ekstrakcji elektromembranowej, znacznie zwiększając selektywność i czułość analizy peptydów. Metoda ta ma potencjał dla rozwoju badań proteomicznych i diagnostyki klinicznej (Balchen M et al., 2012).
- Bezpośrednie oznaczanie bromu w tworzywach sztucznych metodą elektrotermicznego odparowania/spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną przy użyciu parownika z piecem wolframowym i systemu wymiennych kuwet na próbki...: Podkreśla rolę ketonu diizobutylowego w przygotowywaniu próbek tworzyw sztucznych do analizy bromu, podejmując istotne wyzwania w monitorowaniu środowiska i procesach recyklingu (Okamoto Y et al., 2010).
- System ekstrakcji z przepływowym wtryskiem zwilżająco-filmowym do oznaczania kadmu w wodach środowiskowych metodą płomieniowej absorpcji atomowej...: Omówienie nowej metody wykorzystującej keton diizobutylowy do ekstrakcji kadmu z wód środowiskowych, przyczyniającej się do zwiększenia możliwości wykrywania w monitorowaniu zanieczyszczeń i bezpieczeństwa wody (Adam IS et al., 2009).
- [Chromatografia gazowa z desorpcją termiczną do oznaczania ketonu diizobutylowego w powietrzu w miejscach pracy]...: W niniejszym badaniu wykorzystano keton diizobutylowy w metodzie chromatografii gazowej z desorpcją termiczną do pomiaru jakości powietrza w miejscu pracy, istotnej dla przepisów BHP w środowiskach przemysłowych (Chen W et al., 2008).
- Synteza oksymów O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzylo)hydroksyloaminy wybranych związków karbonylowych i ich oznaczanie metodą chromatografii cieczowej z detekcją w ultrafiolecie...: Badania nad ketonem diizobutylowym obejmują jego wykorzystanie w syntezie pochodnych chemicznych w celu poprawy detekcji UV w chromatografii cieczowej, zwiększając dokładność analityczną w analizach chemicznych i farmaceutycznych (Wiesenthal K et al., 2000).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.807 - 0.811
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup