Kluczowe dokumenty
537691
2,6-Dimethyl-4-heptanone
technical grade
Synonim(y):
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.9 (vs air)
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
745 °F
skład
granice wybuchowości
0.8-6.2 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
165-170 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?