Kluczowe dokumenty
W254304
2,3-Heptanedione
≥97%, FG
Synonim(y):
Acetyl valeryl
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
64 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
butter; cheese; oily
ciąg SMILES
CCCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-7(9)6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?