THS04133
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Ni/SiO2-Al2O3
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 04133
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)