Merck
520705
Sigma-Aldrich
Platinum on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
Synonim(y):
ESCAT 226, Pt/Al2O3
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
spheres
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
0.5 wt. % loading
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Katalizator dla:
  • Przygotowaniein situ jonowymiennej elektrody z nanorurek platynowo-węglowych
  • Nanocząstki PtRu na porowatym węglu domieszkowanym azotem do zastosowania w ogniwach paliwowych
  • Wytwarzanie wodoru z metylocykloheksanu
  • Pakiety katalityczne o strukturze mikrowłóknistej do miniaturowych procesorów paliwa metanolowego
Używane do:
  • Samoskładającej się monowarstwy grafenowo-platynowej przeciwelektrody dla wydajnych ogniw słonecznych uczulanych barwnikiem
  • Interakcja borowodorku z powierzchniami metalowymi
Platyna na tlenku glinu (Pt/Al2O3) (0,5% wag. obciążenia, kule) może być używana jako katalizator do różnych zastosowań, takich jak:
  • w wodoroodchlorowaniu chlorobenzenów
  • utlenianie, redukcja i rozkład
  • w reformingu parowym metanolu
  • spalanie węglowodorów
Informacje prawne
ESCAT is a trademark of BASF Catalysts, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Feng Gong et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(39), 17676-17682 (2011-09-13)
Monolayer of PDDA/graphene/PDDA/H(2)PtCl(6) is fabricated on conductive glass using electrostatic layer-by-layer self-assembly technique, which is then converted to graphene/Pt monolayer for use as counter electrode in dye-sensitized solar cell (DSSC). As compared to the sputtered Pt counter electrode, the self-assembled
S. Zhang, et al.,
Journal of Power Sources, 196, 9955-9960 (2011)
Z. Liu, et al.,
ACS Applied Materials & Interfaces null
F. Alhumaidan, et al.,
Energy and Fuels null
M. Ling, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 12833-12842 (2011)