Merck
T60208
Sigma-Aldrich
Triethyl methanetricarboxylate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH(CO2C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.23
Beilstein:
1793645
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)