Merck
T28207
Sigma-Aldrich
Thiobenzoic acid
technical grade, 90%
Synonim(y):
Benzoilotiol, Kwas benzotioinowy, Kwas monotiobenzoesowy
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COSH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Beilstein:
2039640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
bp
122 °C/30 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
gęstość
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chang Yang et al.
Cancer nanotechnology, 4(4-5), 81-89 (2013-01-01)
Photothermal therapy (PTT) for cancer treatment is the use of heat between 41 and 45 °C to damage cancer cells. As a new type of transducer agent for PTT of cancer, CuS nanoparticles have several advantages. The most favorable features are
V Weber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(33), 21190-21197 (2015-01-07)
Gold nanoshells, with a silica core and different core and shell dimensions, have been extensively investigated. Optical far-field properties, namely extinction and absorption, have been separately determined by means of spectrophotometry and photoacoustic spectroscopy, respectively, in the 440-900 nm range.